5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110225-1G OR110225-5G
APOSOR110225-1GEA 0 EUR
APOSOR110225-1G APOSOR110225-5G
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₈Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05992934
Núm. CAS: 90348-42-8