5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 0 EUR
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064758
Núm. CAS: 176949-20-5