N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 348 EUR
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formula: C₆H₁₂N₄S
MW: 172.251 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756249
Núm. CAS: 894880-65-0