4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110244-1G OR110244-250MG
APOSOR110244-1GEA 221 EUR
APOSOR110244-1G APOSOR110244-250MG
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406815
Núm. CAS: 132522-82-8