4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR110246-1G OR110246-250MG
APOSOR110246-1GEA 0 EUR
APOSOR110246-1G APOSOR110246-250MG
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
4-(5-Propyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12406816
Núm. CAS: 1227954-86-0