Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110252-1G OR110252-250MG
APOSOR110252-1GEA 206 EUR
APOSOR110252-1G APOSOR110252-250MG
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Methyl 2-chloro-6-morpholin-4-ylisonicotinate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
MW: 256,686 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545988
Núm. CAS: 1201675-09-3