Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 319 EUR
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Formula: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
MW: 255,701 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545990
Núm. CAS: 1227954-92-8