Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110260-1G OR110260-5G
APOSOR110260-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110260-1G APOSOR110260-5G
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022376
Núm. CAS: 2199-52-2