1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)-1,4-diazepane
OR110262-1G OR110262-250MG
APOSOR110262-1GEA 232 EUR
APOSOR110262-1G APOSOR110262-250MG
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Formula: C₁₃H₁₇N₃O₃
MW: 263,292 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12964044
Núm. CAS: 892491-96-2