Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110263-1G OR110263-5G
APOSOR110263-1GEA 132 EUR
APOSOR110263-1G APOSOR110263-5G
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12964045
Núm. CAS: 856211-63-7