Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179573
Núm. CAS: 23466-27-5