Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110270-10G OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA 89.9 EUR
APOSOR110270-10G APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07021337
Núm. CAS: 900019-52-5