Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 128 EUR
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13182317
Núm. CAS: 1305712-81-5