Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 232 EUR
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706234
Núm. CAS: 35212-88-5