4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 221 EUR
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formula: C₉H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176793
Núm. CAS: 1305711-34-5