Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110277-1G OR110277-5G
APOSOR110277-1GEA 132 EUR
APOSOR110277-1G APOSOR110277-5G
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁NO₂S
MW: 257,308 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02083299
Núm. CAS: 80066-96-2