(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 330 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13191321
Núm. CAS: 1004550-19-9