4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110290-1G OR110290-5G
APOSOR110290-1GEA 197 EUR
APOSOR110290-1G APOSOR110290-5G
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03550606
Núm. CAS: 401583-57-1