3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-Carboxy-2-hydroxyphenyl)acetamide, 2-(Acetylamino)-4-carboxyphenol, 3-(Acetylamino)-4-hydroxybenzoic acid
OR110291-1G OR110291-250MG
APOSOR110291-1GEA 284 EUR
APOSOR110291-1G APOSOR110291-250MG
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
3-Acetamido-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Pto. de fusión: 238…241 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14583147
Núm. CAS: 91004-38-5