4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110297-1G OR110297-250MG
APOSOR110297-1GEA 301 EUR
APOSOR110297-1G APOSOR110297-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11632159
Núm. CAS: 2104-03-2