2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110298-1G OR110298-250MG
APOSOR110298-1GEA 580 EUR
APOSOR110298-1G APOSOR110298-250MG
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
2-(1,3-Benzoxazol-2-ylamino)ethanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12776538
Núm. CAS: 134704-32-8