3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110306-1G OR110306-5G
APOSOR110306-1GEA 85.7 EUR
APOSOR110306-1G APOSOR110306-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,225 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024513
Núm. CAS: 115955-48-1