2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110311-1G OR110311-250MG OR110311-5G
APOSOR110311-1GEA 250 EUR
APOSOR110311-1G APOSOR110311-250MG APOSOR110311-5G
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05263730
Núm. CAS: 14085-42-8