2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110318-1G OR110318-500MG
APOSOR110318-1GEA 377 EUR
APOSOR110318-1G APOSOR110318-500MG
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030795
Núm. CAS: 180994-87-0