4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110323-250MG
APOSOR110323-250MGEA 60.9 EUR
APOSOR110323-250MG
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₇H₆N₄S
MW: 178,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00105074
Núm. CAS: 874830-88-3