2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110336-1G
OR110336-250MG
APOSOR110336-1GEA
190
EUR
APOSOR110336-1G
APOSOR110336-250MG
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-Ethyl-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₁₀H₉N₃O₃ MW: 219,197 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11094977 Núm. CAS: 46713-46-6 |