Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110353-1G OR110353-5G
APOSOR110353-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110353-1G APOSOR110353-5G
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Ethyl 2-amino-3-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11183528
Núm. CAS: 64818-79-7
UN: 3259
ADR: 8,III