Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110364-1G
OR110364-5G
APOSOR110364-1GEA
40.6
EUR
APOSOR110364-1G
APOSOR110364-5G
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Formula:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209,199 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06204349 Núm. CAS: 19013-15-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...