2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 125 EUR
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formula: C₆H₄N₄
Pto. de fusión: 228…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975058
Núm. CAS: 40056-53-9