2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110369-1G OR110369-5G
APOSOR110369-1GEA 58 EUR
APOSOR110369-1G APOSOR110369-5G
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10040175
Núm. CAS: 85160-82-3