Quinoxaline-6-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110372-1G OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA 142 EUR
APOSOR110372-1G APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formula: C₉H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955631
Núm. CAS: 457882-95-0