1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 282 EUR
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₂
MW: 258,316 g/mol
Pto. de fusión: 228 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739714
Núm. CAS: 100957-76-4