4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 168 EUR
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
MW: 180,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041381
Núm. CAS: 46206-74-0