Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylnitrobenzene, Ethyl 3-nitro-o-toluate, 2-(Ethoxycarbonyl)-6-nitrotoluene
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 21.9 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07359723
Núm. CAS: 59382-60-4