Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110423-1G OR110423-250MG OR110423-5G
APOSOR110423-1GEA 112 EUR
APOSOR110423-1G APOSOR110423-250MG APOSOR110423-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₈N₄O
MW: 176.175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012810
Núm. CAS: 119448-27-0