2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110450-1G OR110450-250MG
APOSOR110450-1GEA 207 EUR
APOSOR110450-1G APOSOR110450-250MG
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384920
Núm. CAS: 1378457-21-6