4-Pentylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110451-1G OR110451-250MG OR110451-5G
APOSOR110451-1GEA 186 EUR
APOSOR110451-1G APOSOR110451-250MG APOSOR110451-5G
4-Pentylbenzamide
4-Pentylbenzamide
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00984217
Núm. CAS: 138913-07-2