N-Methyl-4-pentylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110452-1G OR110452-250MG OR110452-5G
APOSOR110452-1GEA 186 EUR
APOSOR110452-1G APOSOR110452-250MG APOSOR110452-5G
N-Methyl-4-pentylbenzamide
N-Methyl-4-pentylbenzamide
Formula: C₁₃H₁₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03551083
Núm. CAS: 401587-39-1