N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110453-1G OR110453-250MG OR110453-5G
APOSOR110453-1GEA 186 EUR
APOSOR110453-1G APOSOR110453-250MG APOSOR110453-5G
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
N-Ethyl-4-pentylbenzamide
Formula: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,323 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03551084
Núm. CAS: 401587-40-4