Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110464-1G
OR110464-5G
APOSOR110464-1GEA
173
EUR
APOSOR110464-1G
APOSOR110464-5G
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ MW: 205,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11109536 Núm. CAS: 501662-75-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)