(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110465-1G OR110465-5G
APOSOR110465-1GEA 223 EUR
APOSOR110465-1G APOSOR110465-5G
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₈BrNO
MW: 226.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09906442
Núm. CAS: 60758-92-1