[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110466-1G OR110466-5G
APOSOR110466-1GEA 223 EUR
APOSOR110466-1G APOSOR110466-5G
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09944824
Núm. CAS: 50635-26-2