Methyl 4-octylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110469-10G OR110469-1G OR110469-5G
APOSOR110469-10GEA 433 EUR
APOSOR110469-10G APOSOR110469-1G APOSOR110469-5G
Methyl 4-octylbenzoate
Methyl 4-octylbenzoate
Formula: C₁₆H₂₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203813
Núm. CAS: 54256-51-8