2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR110478-1G OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA 87 EUR
APOSOR110478-1G APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764677
Núm. CAS: 112880-83-8