Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 277 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formula: C₈H₅BrCl₂O₂
MW: 283,934 g/mol
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032203
Núm. CAS: 1305712-91-7