2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR110501-1G OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA 186 EUR
APOSOR110501-1G APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₇H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12570767
Núm. CAS: 1099155-41-5