[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110503-1G OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA 248 EUR
APOSOR110503-1G APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01814821
Núm. CAS: 478032-35-8