[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110504-1G OR110504-5G
APOSOR110504-1GEA 248 EUR
APOSOR110504-1G APOSOR110504-5G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02102517
Núm. CAS: 25562-89-4