[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110505-1G OR110505-5G
APOSOR110505-1GEA 248 EUR
APOSOR110505-1G APOSOR110505-5G
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₅H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11190412
Núm. CAS: 1039866-07-3