[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 248 EUR
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12656401
Núm. CAS: 1098366-94-9